Skruelåg, Premium, til laboratorieflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 180 DKK
215-0090 215-0091 215-2856
Skruelåg, Premium, til laboratorieflasker, DURAN®
Låg Flaskelåg
TPCh260, farveløs.
  • Yderst kemisk resistent materiale (TPCh260), ikke tilsat farvestoffer (hvorved enhver interferens med mediet undgås), temperaturresistent fra –196 til +200 °C
  • PTFE-belagt silikone forsegling
  • Drypfri og sikker takket være hælderingen, der kan bestilles separat
Premium skruelågene lever op til de højeste krav for opbevaring og emballering af produkter fra den medicinske og kemiske industri og fødevareindustrien. Ideel til tørsterilisering ved høje temperaturer. Velegnet til alle GL 25/GL 45 gevind.
Opfylder USP/EP/FDA-standarderne.
With printed retrace code (batch identification).