Hælderinge til laboratorieflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
292421907 292422809 292441909 292442802
217-0202EA 54.7 DKK
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205
Hælderinge til laboratorieflasker, DURAN®
Låg Flaskelåg
PP, blå eller ETFE, rød.
  • Til DIN GL gevind
  • PP: varmeresistent op til 140 °C, autoklaverbar
  • ETFE: varmeresistent op til 180 °C, autoklaverbar og kan steriliseres med varm luft