Skruelåg til laboratorieflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 285 DKK
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Skruelåg til laboratorieflasker, DURAN®
Låg Flaskelåg
PBT, rød, med PTFE-belagte pakninger.
  • Til DIN GL gevind
  • Varmeresistent op til 180 °C
  • Autoklaverbar, kan steriliseres med varm luft