Slangeklemmer, Keck™, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
286338101 286338204 286338307 286338401
229-0311EA 31.1 DKK
229-0311 229-0312 229-0313 229-0314
Slangeklemmer, Keck™, DURAN®
Klemmer Rørklemmer
Polyester (PBT). Til glidende styring af flowhastigheder i slangesamlinger.
  • God termisk resistens (driftstemperatur op til 180 °C)
  • Autoklaverbare
  • Bekvem, nem betjening, farvekodet efter størrelse