Hoffmann-slangeklemmer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5520 5521 5522
229-0341EA 74 DKK
229-0341 229-0342 229-0343 229-0344 229-0345 229-0346 229-0350 229-0347 229-0348 229-0349
Hoffmann-slangeklemmer
Klemmer Rørklemmer
Nikkelbelagt messing. Til regulering eller afbrydelse af væskeflowet i rørforbindelser.
  • Meget god termisk resistens
  • Standardmodellen har en riflet skrue, og den ekstrastærke model har en sommerfugleformet skrue
  • Let at rengøre.
Bestillingsoplysninger: Værdierne i kolonnen Størrelse angiver afstanden mellem slangeklemmens ben.