Clamps for conical standard ground joints, spring steel, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 51.9 DKK
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Clamps for conical standard ground joints, spring steel, DURAN®
Klemmer Klemmer til NS-slib
Rustfrit stål. Til tæt og sikker tilpasning af tilslutninger til slebne kolber.
  • Meget god kemisk resistens, korrosionsresistent
  • Ideel til brug ved meget høje temperaturer
  • Formstabil, nem at montere og afmontere