Joint clamps for conical ground joints
Leverandør: witeg Labortechnik
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
recherche chimie / technicien / rennes
Ja, jeg anbefaler
Se met en place facilement, bon maintient des pièces en verre. Bonne durée de vie et bonne résistance chimique pour des pièces en plastique. Pratique et économique, je recommande pour de nombreuses applications en chimie (évaporateur rotatif, montage rampe à vide ...).
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 42.2 DKK
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Joint clamps for conical ground joints
Klemmer Klemmer til NS-slib
POM, farvet. Til tæt, sikker tilslutning af koniske kolber med slib. Disse klemmer er fremstillet af plast for at undgå ridsning af glasset, hvilket forekommer ved anvendelse af almindelige samleklemmer.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C
  • Robust, nem at montere og fjerne