Universal-stativklemmer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2500 2505 2503 2502
241-7549EA 206 DKK
241-7549 241-7311 241-7312 241-7313
Universal-stativklemmer
Klemmer Universalklemmer
Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Hurtig og nem fastgørelse