Buretteklemmer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 1 Nej: 0 
aquaculture / laboratoire / l'epine
Ja, jeg anbefaler
bonne tenue de la burette . Bonne protection des pinces
2841 2842
241-7451EA 259 DKK
241-7451 241-7452
Buretteklemmer
Klemmer Universalklemmer
Sprøjtestøbt zink, nikkelbelagt. Til nem og sikker fastgørelse af buretter.
  • Med dobbeltmuffe til fastgørelse til stativstænger
  • Kapacitet 0 til 40 mm
  • Klemmekæber med plastbelægning til beskyttelse at buretterne