Klemmer med tre tænger
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2800 2801 2802
241-7431EA 132 DKK
241-7431 241-7432 241-7433
Klemmer med tre tænger
Klemmer Universalklemmer
Zink trykstøbt, pulverlakeret.
  • Klemmernes kæber er belagt med plast til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse