VWR®, Klemmer
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0023EA 1570 DKK
241-0023 241-0037
VWR®, Klemmer
Klemmer Universalklemmer
Rustfrit stål. Brugervenlige, robuste muffer.
  • Runde kæber, som kan justeres enkeltvis, kæbernes højde 16 & 25 mm
  • Med to letbetjente riflede skruer til justering af hver af de bevægelige klemmekæber uafhængigt af hinanden