Muffer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 129 DKK
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Muffer
Klemmer Universalklemmer
Zink trykstøbt, pulverlakeret.
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse