Buretteklemmer
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5416 5417
241-7196EA 722 DKK
241-7196 241-7197
Buretteklemmer
Klemmer Universalklemmer
Rustfrit stål. Til enkel og sikker fastgørelse af burettes.
  • Med dobbeltmuffe til fastgørelse til retortstativ
  • Klemvidde 0 - 20 mm
  • Klemmekæberne er belagt med silikone til beskyttelse af buretterne