Muffer
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5404 5450 5451 5403 5401 5402 5452
241-0400EA 486 DKK
241-0400 241-0401 241-0402 241-1112 241-1110 241-1111 241-0403
Muffer
Klemmer Universalklemmer
Rustfrit stål
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certificeringer: DIN 12894