Inoculating loops, reusable
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
268.001 268.003 268.002 268.013 268.012 268.011
631-7131EA 142 DKK
631-7131 631-7133 631-7132 631-0086 631-0085 631-0084
Inoculating loops, reusable
Spredere Podenåle og Loops
Disse NiCr 8020 loops fås i en række størrelser og længder med indvendig diameter på 1,5, 2,5 eller 4 mm. De er varmebestandige og kan flammesteriliseres. Trådens diameter: 0,6 mm. Loop-holder fås separat.