VWR®, Podeøser og podenåle i dispenserrør
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-9351EA 0 DKK
612-9351 612-9353 612-9358
VWR®, Podeøser og podenåle i dispenserrør
Spredere Podenåle og Loops
PS, steril. Disse podeøser sikrer ensartet vædning og fuldstændig overførsel af væske. Fås i bøjelig eller rigid udgave. Alle podeøser har runde kanter, som er mere nænsom mod agaren.
  • Gamma-steriliseret
  • Farvekodet
  • Sekskantet skaft for nem håndtering
Leveringsinformation: Leveres med et kalibreringscertifikat i hver kasse.