Platinum/iridium wire for inoculating loops, reusable
Leverandør: FISCHER LABORTECHNIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6317121 6317122
631-7121EA 840 DKK
631-7121 631-7122
Platinum/iridium wire for inoculating loops, reusable
Spredere Podenåle og Loops
90% platinum, 10% iridium
Wire Ø: 0,5 mm