VWR®, Spredere, T-formede
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-2651EA 1150 DKK
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Spredere, T-formede
Spredere Celle Spredere
PS, steril. Designet til fordeling af væsker på overfladen af agardyrkningsplader. Anvendes til bakterieoptælling (CFU) på vand, mælk og andre væskeprøver.
  • Glatte, afrundede overflader forhindrer, at agaren ridses eller udhules
  • T-formet for at sikre et jævnt tryk under fordeling