Cellekulturkamre, Nunc™ cellefabrikker
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
139446 164327 167695 170009 140004 165250
734-2028EA 13520 DKK
734-2028 734-2082 732-2606 734-2105 734-2187 732-2603
Cellekulturkamre, Nunc™ cellefabrikker
Bioreaktorer
PS, sterile. Til industriel produktion af for eksempel vacciner, monoklonale antistoffer eller medicinalvarer.
  • Ideel til adhererende celler, men kan også anvendes til suspensionskulturer
  • Vækstkinetikken er uændret i forhold til dyrkning i laboratorier
  • Fås i 1,2,10 og 40 bakkeversioner, der forenkler opskaleringen
  • Lav risiko for kontaminering
  • Certificeret Nunclon™Δ overfladebehandling sikrer fremragende betingelser for cellernes binding og vækst
Bakkelængde L×B: 335×205 mm.
Tray L×W: 335×205 mm
Information om tilbehør: *Startsættet indeholder: pc-stik, filter til ventilationshul, hvidt filteradapterlåg, tildækningslåg, slangeklemme og silikoneslanger.