Fast fase ekstraktionspatroner, LiChrolut®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 2050 DKK
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Fast fase ekstraktionspatroner, LiChrolut®
Kromatografikolonner
LiChrolut® fast fase ekstraktionspatroner (SPE) og tilbehør fremstilles i overensstemmelse med de højeste standarder. Alle SPE patroner nedenfor er af polypropylen, medmindre andet er angivet. De er kompatible med alle automatiserede SPE instrumenter og robotter. Tre kriterier overvåges nøje:
  • Batch-til-batch reproducerbarhed - hvert sorbent undersøges for kapacitet for polære og apolære forbindelser
  • Eliminering af småpartikler - sorbenter har en snæver fordeling mht partikelstørrelse stort set uden småpartikler
  • Kontaminering - sorbenter og rør af høj renhed anvendes og forskylles inden pakning for at sikre kontamineringsfrie produkter
EN - For non polar extraction on a polymeric phase
SCX- ionbytter baserede produkter til prøveklargøring af kationiske forbindelser
TSC- Til blandet tilstandsanalyse af neutrale og kationiske analytter
* Til ultra sporanalyse