Kurv til laboratorieudstyr, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7130-0010 7134-0010
139-3110EA 315 DKK
139-3110 215-8118
Kurv til laboratorieudstyr, Nalgene®
Bærere Transportbærere
Til sikker transport og opbevaring af laboratorieudstyr, såsom flasker, beholdere, osv. Med skillevæg og integreret bærehåndtag.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 120 °C
  • Stabil og med to væsketætte rum
Farve: hvid.