Beskyttelsesflaskebærere med låg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6501-2500 6501-4000
216-4426EA 892 DKK
216-4426 216-4427
Beskyttelsesflaskebærere med låg, Nalgene®
Bærere Flaskebærere
Til opbevaring og transport af 2,5 eller 4 L flasker med kemikalier eller syrer. Er også praktisk til flasker med håndtag på halsen.
LDPE, med PC-låg.
  • Det beskyttende materiale lukkes tæt omkring flasken af bærehåndtaget, når enheden bæres
  • Det gennemsigtige plastiklåg beskytter flaskeåbningen, som kan ses igennem låget, hvilket tillader identifikation af farvekodet låg på flasker med syre
  • Låget kan skrues af og dermed behøver flasken ikke at blive fjernet fra beholderen når indholdet skal bruges