Buretter med automatisk nulstilling, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 1570 DKK
612-2583 612-2584 612-2585
Buretter med automatisk nulstilling, Nalgene®
Buretter
Krystalklar akryl, spids af PMP, stophane og prop af TFE, LDPE-flaske med skruelåg af PP, 1 m PVC-slange.
  • Påvirkes ikke af fortyndede mineralske syrer og baser, undtagen HF og NH₄OH
  • Ikke beregnet til alkohol og organiske opløsningsmidler
Holdbar, fremragende til generel brug, skoler, industrilaboratorier og til brug i felten.
ASTM E287
Certificeringer: ASTM E287