Buretter, lige stophane, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3140160 3140170 3140175 3140260 3140270 3140275 3140360 3140370 3140375
612-9811EA 763 DKK
612-9811 612-9812 612-9813 612-3552 612-3553 612-3554 612-5757 612-5758 612-5759
Buretter, lige stophane, Schellbach
Buretter
DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.
  • Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
Skalaens længde: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificeringer: DIN EN ISO 385