Automatiske buretter, dr Schilling-mønster, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
23753 23755 23756 23758 23766 23768
612-9920EA 1020 DKK
612-9920 612-9921 612-9922 612-9923 BRND23766 612-5405
Automatiske buretter, dr Schilling-mønster, SILBERBRAND
Buretter
AR-GLAS®, klasse B.
  • Kalibreret til udløb 'TD, Ex'
  • Schellbach-stribe, reduceret afstand mellem underinddelingsmærker
  • Automatisk nulpunktsindstilling, plastflaske muliggør hurtig opfyldning, mikrometerskrue tillader fintitrering
Med flaske: 500 ml til 10 og 15 ml samt 1000 ml til 25 og 50 ml.
Med flaske: 500 ml til 10 og 15 ml samt 1000 ml til 25 og 50 ml
Certificeringer: Fejlgrænser i henhold til klasse B, DIN EN ISO 385.