Automatiske buretter, dr Schilling-mønster, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 801 DKK
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Automatiske buretter, dr Schilling-mønster, Schellbach
Buretter
Borosilikat 3.3 glas, silikoneslange, PVC fitting, PE flaske og PP base.
  • Schellbach-stribe, blå gradueringer
  • Automatisk nulpunktsindstilling, plastflaske muliggør hurtig opfyldning, mikrometerskrue tillader fintitrering
Med flaske: 500 ml til 5 og 10 ml samt 1000 ml til 15, 25 og 50 ml.