Buretter, bajonetformet stophane, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 818 DKK
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Buretter, bajonetformet stophane, Schellbach
Buretter
DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.
  • Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer
  • Blå inddelinger
Skalaens længde: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificeringer: DIN EN ISO 385