Spande
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
963930 960930 96093 96393
216-1502EA 251 DKK
216-1502 216-1501 VITL96093 VITL96393
Spande
Spande
HDPE, hvid.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Graduated with litre scale
  • Without spout
Til industri- og laboratorieopgaver. Med håndtag og tætsluttende gennemsigtigt låg.