Rustfrit stål Spande
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
730.006 730.010 730.015 730.012
216-1520EA 869 DKK
216-1520 216-1540 216-1541 216-0271
Rustfrit stål Spande
Spande
Rustfrit stål, rustfast, poleret finish.
  • Meget god kemisk resistens, meget god termisk resistens
  • Høj kvalitet, meget holdbar
  • Kan fås med låg
Til brug i laboratorier og industrien. Inddelt, med håndtag. Håndtagsøjer uden svejsesømme og med glatte overflader, så de er hurtige og nemme at rengøre.