Biohazard forbrændingskartoner, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F132050001 F132050002
119-0200EA 2210 DKK
119-0200 119-0201
Biohazard forbrændingskartoner, SP Bel-Art
Bokse Affaldsbeholdere
Riflet pap.
  • Det tætsluttende låg er udstyret med en flap, hvor igennem affaldet deponeres
  • Når kartonen er fyldt, trækkes det indvendige sikkerhedslåg på plads og hele enheden er klar til forbrænding
Carton with integral biohazard bag in HDPE.
Leveringsinformation: leveres usamlet. Det tager kun få minutter at samle den.