Opbevaringsæsker og dispensere
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
131900 131902
216-2847EA 2880 DKK
216-2847 216-2848
Opbevaringsæsker og dispensere
Bokse Dispenserbokse
PMMA, hvide sider, transparent front.
  • Let påfyldning i toppen og praktisk dispensering via flappen på fronten
  • Den klare front gør det let at kontrollere indholdet
  • Dæksel og frontflap begrænser forurening med støv og andre partikler
Ideel til opbevaring og dispensering af lang række af forskellige små emner som fx pipettespidser, reaktionsrør, engangssprøjter, kanyler o.s.v.