Opbevaringsbokse til objektglas
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42703010 42702010 42701020 42701010
631-0353EA 221 DKK
631-0353 631-0352 HECH42701020 HECH42701010
Opbevaringsbokse til objektglas
Æsker til objektglas
Disse glide bokse er designet til sikker, støvfri opbevaring af prøveglas med metalfang og hængsler.
  • Numbered index in the lid
  • Cardboard with black wooden frame
  • Numbered plastic grooves: Anti-static and xylene-resistant
Suitable for the safe and protected storage of slides.