Æsker til objektglas
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
276 277 278
631-9140EA 169 DKK
631-9140 631-9141 631-9142
Æsker til objektglas
Æsker til objektglas
Brudsikre bokse, med aftagelige låg, til objektglas.
  • Slots med god afstand mellem hinanden, letter håndteringen af objektglas
  • Hver slot er nummereret og kan krydsrefereres med det tilsvarende indekskort
  • Guidetapper muliggør stabling af boksene
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)