Cryobokse til opbevaring, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5050-0001 5050-0169
479-3321EA 316 DKK
479-3321 479-2505
Cryobokse til opbevaring, Nalgene®
Bokse Æsker til Kryorør
Hvid PC.
  • Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenlagring
  • Hætteglas type: Cryobank rør
Boks med transparent låg til opbevaring af forskellige størrelser af rør, flasker og poser i opbevaringsrum, køleskabe og mekaniske frysere (−196 til +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.