Labtop-kølere, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 1091 DKK
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Labtop-kølere, Nalgene®
Bokse Kølere/Frysebokse/Poser
Labtop kølere −20 °C.
PC, blå.
Nedre sektion fyldt med en ikke-giftig gel med håndtag.
471-0000/471-0001: Vil holde en temperatur under −15 °C i op til 2 timer.
Seksten indsatser inkluderet konverterer 1,5 ml huller til at acceptere enten 0,5 eller 0,2 ml rør.
Labtop-kølere 0 °C.
PC grøn.
Den lave sektion er fyldt med en ugiftig gel. Med håndtag.
479-3461: Vil opretholde en temperatur under 1 °C i op til 5 timer, gelfyldt hvidt låg.
479-3460: Vil opretholde en temperatur under 1 °C i op til en 3,5 time, ufyldt klart låg.
471-0002/-0003: Vil opretholde en temperatur under 1 °C i op til en 3,5 time, ufyldt klart låg.
Seksten indsatser til enten 0,5 eller 0,2 ml rør er inkluderet.
Der er inkluderet seksten indsatser til forskellige rørformater (kun 479-3460 og 479-3461).
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.