Flasker, bred hals og skruelåg
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41325066 41325012 41325072 41325036 41325048 41325060 41325018 41325024 41325054 41325030
215-2825EA 1070 DKK
215-2825 215-2827 201-0515 201-0516 201-0517 201-0519 201-0520 201-0522 HECH41325054 HECH41325030
Flasker, bred hals og skruelåg
Flasker Glasflasker
Brunt glas med sort låg af PP.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til opgaver, hvor der ikke opstår høje termiske belastninger
  • Rundt genvind i henhold til DIN 168
Ideel til prøvetagning, opbevaring og transport af pulvere og pastaer. Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer.