Flasker, bred hals, klar, med GLS 80® gevind, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 277 DKK
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Flasker, bred hals, klar, med GLS 80® gevind, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med skruelåg og hælderinge.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, med graduering og specielt udviklet GL 80® gevind. Åbning og lukning af flasken er let med den hurtige lukkemekanisme. Den 80 mm brede åbning muliggør en sikker og let påfyldning og tømning af flaskerne med pulver, masser, granulater og væsker.
With printed Retrace Code (batch identification); batch certificate available from manufacturer.