Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2100-0004 2100-0008 2100-0016 2100-0032
215-7101EA 869 DKK
215-7101 215-7102 215-7103 215-7104
Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
FEP, gennemskinnelig, med ETFE skruelåg.
  • Maksimal kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −105 til +150 °C, lækagesikret
  • Autoklaverbare
Disse flasker har den højeste resistens mod kemiske påvirkninger og korrosion. Velegnede til opgaver ved lave og høje temperaturer, sporanalyser og forskellige organiske opløsningsmidler.