Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2121-0010
215-7351EA 185 DKK
215-7351 215-7352 215-7361 215-1281
Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg eller PPCO, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • HDPE: God kemisk resistens, varmeresistent op til 120 °C
  • PPCO: Meget god kemisk resistens, varmeresistent op til 121 °C, autoklaverbar
  • Ekstra bred åbning
Universalflasker med stort volumen til en række forskellige opgaver. Ikke spildfri.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wide variety of lab reagents.
Linerless cap closes the bottle without a liner that canMore Product Information