Flasker, bred hals, med skruelåg, MASON-type, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 794 DKK
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Flasker, bred hals, med skruelåg, MASON-type, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PPCO, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C, autoklaverbar
  • Lækagesikret låg med ring til krympeforsegling
Flaskerne har 70 mm brede halse, som kan acceptere låg og emner med MASON-gevind. Passer også på miksere, som er udstyret med det specielle MASON-gevind.