Flasker, bred hals, HDPE, rektangulær, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064 2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032 2009-0064
215-7313EA 250 DKK
215-7313 215-7314 215-7315 215-7316 215-7317 215-7323 215-7324 215-7325 215-7326 215-7327
Flasker, bred hals, HDPE, rektangulær, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig eller HDPE, ravfarvet med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 120 °C
  • Sikret mod lækage
Ideel til indsamling, opbevaring og forsendelse af prøver og til opbevaring af væsker og tørre substanser. Pladsbesparende takket været den firkantede bund. Flasker, som er farvet brune, beskytter lysfølsomme materialer.