Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 688 DKK
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra –100 til +120 °C
  • Sikret mod lækage
Økonomiske og brudsikre engangsflasker til sikker prøveindsamling, transport og opbevaring. Velegnede til langtidsopbevaring i fraværet af direkte UV-bestråling.