Flasker, medium hals, HDPE, med skruelåg, serie 307
Leverandør: Kautex
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
307-770066 307-770067 307-770070 307-770073
215-2331EA 202 DKK
215-2331 215-2332 215-2333 215-2334
Flasker, medium hals, HDPE, med skruelåg, serie 307
Flasker Plastflasker
HDPE. Rund. Naturlig farve. Med lukning. Med eksamener.
  • Præget indholdsskala
  • Let at fylde
  • Nem at rengøre
  • Lækagesikker
  • Multifunktionsflasker til laboratorier og industri
  • Halsåbningen gør, at flaskerne er nemme at fylde og rengøre
  • Halal certificeret
Polypropylen skruelukning.