Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2106-0001 2106-0002 2106-0004 2106-0008 2106-0016 2106-0032
215-7231EA 331 DKK
215-7231 215-7232 215-7233 215-7234 215-7235 215-7236
Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, rav med ravfarvet PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 120 °C
  • Lækagesikret
Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer. Kan bruges hvor som helst i laboratoriet og til prøvetagning. En bred munding, som tillader hurtig påfylding og dispensering af puddere, pastaer og væsker.