Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2105-0001 2105-0002 2105-0004 2105-0008 2105-0016 2105-0032
215-7221EA 140 DKK
215-7221 215-7222 215-7223 215-7224 215-7225 215-7226
Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PPCO, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +121 °C, autoklaverbar
  • Lækagesikret
Kan bruges hvor som helst i laboratoriet og til prøvetagning. En bred åbning, som tillader hurtig påfylding og dispensering af puddere, pastaer og væsker.