Vaskeflasker, bred hals, Unitary ™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 522 DKK
215-8131 215-8132
Vaskeflasker, bred hals, Unitary ™, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
Flaske og stigeledning er lavet af rødt HDPE, med et skruelåg i rødt PP.
  • Bred drypfri hals, som muliggør sikker og hurtig påfyldning
  • Udløbsrøret kan ikke kontamineres eller springe læk, da det hele er formet ud af et stykke
  • God kemisk resistens, varmeresistent op til 80 °C