Wash bottles, narrow neck, autoclavable, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 727 DKK
215-8108 215-8107
Wash bottles, narrow neck, autoclavable, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
PPCO, gennemskinnelig, PP sprayhætte.
  • Meget god kemisk resistens, varmeresistent op til 121 °C
  • Fleksibel, transparent og lækagesikret
  • Med blåt 'Autoclavable' mærkat og påtrykt størrelseskode