Wash bottles, wide neck, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2407-0500 2407-1000
215-0111EA 349 DKK
215-0111 215-0112
Wash bottles, wide neck, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, gennemskinnelig med PP sprayhætte.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Leakproof closure
Med en bred og meget praktisk påfyldningsåbning. Blød, meget let at klemme.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering NAR Certificate of Retirement