Sprøjteflasker, bred hals med påtrykt navn
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
133381 135181 135281 135381
215-6764EA 1170 DKK
215-6764 VITL135181 VITL135281 VITL135381
Sprøjteflasker, bred hals med påtrykt navn
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 80 °C (op til 90 °C i korte perioder)
Farvet påskrift om indhold på tysk, engelsk og fransk.