Sprøjteflasker, bred hals, ventilerede, Unitary™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2402-0125 2402-0250 2402-0500 2402-0750 2402-1000
215-8111EA 305 DKK
215-8111 215-8112 215-8113 215-8114 215-8115
Sprøjteflasker, bred hals, ventilerede, Unitary™, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, gennemskinnelig, med PP skruelåg.
  • Bred hals som muliggør hurtig og sikker påfyldning. Lækagesikret
  • Udløbsrøret kan ikke kontamineres eller springe læk, da det hele er formet ud af et stykke. Udløbsspidsen kan klippes til for at øge flow-raten
  • God kemisk resistens, varmeresistent op til 80 °C